Wichtige Dokumente
159565
Diethyl-2-(2-cyanoethyl)malonat
96%
About This Item
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
115-118 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(CCC#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H15NO4/c1-3-14-9(12)8(6-5-7-11)10(13)15-4-2/h8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
YJJLOESDBPRZIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?