Merck
159379
Sigma-Aldrich
2-(Trifluormethyl)phenylisocyanat
97%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4755 (lit.)
Dichte
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-4-7(6)12-5-13/h1-4H
InChIKey
GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate may be used in chemical synthesis.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)