Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,10 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3COCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.48
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-218-2
Beilstein/REAXYS Number:
957098
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
bp
130-135 °C/4 mmHg (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
InChI key
VYWPPRLJNVHPEU-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2′,4′-Trichloroacetophenone is an α-haloketone. It undergoes reduction to 2′,4′-dichloroacetophenone by glutathione-dependent cytosolic enzymes present in the liver, kidney and brain. It participates in the microwave induced N-alkylation of several azoles to afford the corresponding 1-(2′,4′-dichlorophenacyl)azoles.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 98 atom % D |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 47-54 °C (lit.) | mp 162-166 °C (lit.) | mp 56-60 °C | mp 14-18 °C (lit.) |
| form solid | form - | form solid | form - |
| bp 130-135 °C/4 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 232 °C (lit.) |
| functional group chloro, ketone | functional group ketone, chloro | functional group chloro, ketone, bromo | functional group - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?