Merck
158658
Sigma-Aldrich
Ameisensäure-isobutylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
HCO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3.52 (vs air)
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
608 °F
Expl.-Gr.
8.9 %
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
bp
98.4 °C (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)COC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)3-7-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
AVMSWPWPYJVYKY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Isobutyl formate was used in the peptide formation during the synthesis of pteroyl-(γ-L-glutamyl)n-L-glutamic acid (upto n=6).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The solid-phase synthesis of polyglutamates of folic acid.
C L Krumdieck et al.
Biochemistry, 8(4), 1568-1572 (1969-04-01)