155209
Pyrrolidon -hydrotribromid
97%
Synonym(e):
PHT
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[BrH]Br.O=C1CCCN1.O=C2CCCN2.O=C3CCCN3
InChI
1S/3C4H7NO.Br3H/c3*6-4-2-1-3-5-4;1-3-2/h3*1-3H2,(H,5,6);3H
InChIKey
ITDWTSPGISAGCS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable