Merck
15513
Sigma-Aldrich
N-Boc-N′-Fmoc-Diaminoessigsäure
technical, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid, 2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]acetic acid, Parexan, Piresan, Pyganic, Pyrellin, Pyrethrine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.44
Beilstein:
6163483
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualität
technical
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
liquid
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O6/c1-22(2,3)30-21(28)24-18(19(25)26)23-20(27)29-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
InChIKey
AWCFKRJSLGKRNA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)