Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
autoignition temp.
989 °F
mp
260 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description purum, for photographic purposes, ≥98.0% (HPLC) | description ACS reagent, 99% | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99.0-101.5% (ACS specification), 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 260 °C (dec.) (lit.) | mp 260 °C (dec.) (lit.) | mp 260 °C (dec.) (lit.) | mp 270 °C (dec.) (lit.) |
| autoignition temp. 989 °F | autoignition temp. 989 °F | autoignition temp. 989 °F | autoignition temp. - |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
494.6 °F - closed cup
flash_point_c
257 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
55-55-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?