Fortfahren mit
154261
4-Brom-3-methylanilin
97%
Synonym(e):
4-Brom-m-toluidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H3(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-056-3
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 43,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
240 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cc(N)ccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromo-3-methylaniline was used in the preparation of 1-(4-bromo-3-methylphenyl)pyrrolidin-2-one.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
154253115851261661
description
97%
description
97%
description
98%
description
95%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
80-82 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
mp
110-111 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
powder
bp
240 °C (lit.)
bp
240 °C (lit.)
bp
206 °C (lit.)
bp
-
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
nitro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)