Fortfahren mit
152811
3,4-Dichlorphenylhydrazin -hydrochlorid
technical grade, 90%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.49
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
243-278-0
MDL number:
Assay:
90%
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
functional group
chloro, hydrazine
SMILES string
Cl.NNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
WIKZRYSGQPZTMM-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare ethyl 2-(3,4-dichlorophenyl)hydrazinecarboxylate.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)