Fortfahren mit
150533
Thallium(III)-trifluoracetat
technical grade
Synonym(e):
Thallium-trifluoracetat, TTFA, Trifluoressigsäure Thallium(III)-salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CF3COO)3Tl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
543.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
245-761-1
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
mp
213 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[Tl](OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C2HF3O2.Tl/c3*3-2(4,5)1(6)7;/h3*(H,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K
Application
Oxidizing agent used in the synthesis of S-substituted cysteine peptides and proteins containing disulfide bonds.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14765155349163015
description
technical grade
description
purum, ≥97.0%
description
97%
description
-
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: thallium
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis, core: thallium
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
213 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
300 °C (lit.)
mp
102-105 °C (lit.)
grade
technical grade
grade
purum
grade
-
grade
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)