Merck
149241
Sigma-Aldrich
N-(tert.-Butoxycarbonyloxy)-phthalimid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
118 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H13NO5/c1-13(2,3)18-12(17)19-14-10(15)8-6-4-5-7-9(8)11(14)16/h4-7H,1-3H3
InChIKey
MCWXBNWFVFOQAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
t-Boc reagent.
Anwendung
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide may be used in chemical synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)