Wichtige Dokumente
144045
Diethyltetradecandioat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-21-17(19)15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18(20)22-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChIKey
XXYWYFSQJPFXBD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)