141615
4-Nitro-imidazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
303 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
InChIKey
VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - closed cup