Fortfahren mit
8.18257
5-Nitrobenzimidazole
for synthesis
Synonym(e):
5-Nitrobenzimidazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352102
EC Index Number:
202-341-2
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 94,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
204-208 °C
solubility
0.5 g/L
bulk density
270 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH]cnc2cc1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.185058.18329H31859
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
0.5 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
crystals
form
-
mp
204-208 °C
mp
282-283 °C (decomposition)
mp
38-41 °C
mp
106-108 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c