Fortfahren mit
140201
1-Phenyl-1-cyclopentancarbonsäure
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,50
€ 34,87
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C5H8CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-037-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 34,87
Listenpreis€ 46,50Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
159-161 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14)
InChI key
RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid was used to prepare precursors required for solid phase synthesis of isoxazole and isoxazoline derivatives.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
205605226610328324
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
mp
159-161 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
mp
121-124 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenyl
functional group
carboxylic acid
functional group
phenyl, hydroxyl
functional group
carboxylic acid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)