Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 182,00 € 136,50 |
Über diesen Artikel
€ 136,50
Listenpreis€ 182,00Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
146-148 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL
functional group
nitro
SMILES string
Cc1c(O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| solubility 95% ethanol: soluble 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 146-148 °C (lit.) | mp 78-81 °C (lit.) | mp 132-134 °C (lit.) | mp 24-27 °C (lit.) |
| form solid | form - | form - | form crystals |
| functional group nitro | functional group nitro | functional group chloro, nitro | functional group - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?