Wichtige Dokumente
136727
3-Chlorbenzylbromid
97%
Synonym(e):
α-Brom-3-chlor-toluol
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.588 (lit.)
bp
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
InChIKey
LZIYAIRGDHSVED-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?