Fortfahren mit
128643
2-Pyridinethanol
98%
Synonym(e):
2-(2-Hydroxyethyl)-pyridin, 2-(2-Pyridyl)-ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-140-2
Beilstein/REAXYS Number:
111205
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
114-116 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccccn1
InChI
1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
InChI key
BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(2-pyridyl)ethanol derivatives react with the aryl and alkenyl chlorides (palladium-catalyzed reactions) that result in the substitution of the chloro moieties with a 2-pyridylmethyl group.
Application
2-Pyridineethanol was used to prepare mononuclear nickel(II) acetate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P66602151629408166
description
98%
description
98%
description
99%
description
≥99%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.595 (lit.)
form
liquid
form
-
form
solid
form
liquid
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
114-116 °C/9 mmHg (lit.)
bp
112-113 °C/16 mmHg (lit.)
bp
107-110 °C/1 mmHg (lit.)
bp
120-122 °C/2 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Pyridinethanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)