Wichtige Dokumente
126314
2,3-Dimethoxybenzylalkohol
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
138-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
COc1cccc(CO)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChIKey
CRLBBOBKCLYCJK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol has been used to study the solvent isotope effect (D2O versus H2O) on photomethanolysis efficiency and on fluorescence intensity.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Structure?reactivity studies and catalytic effects in the photosolvolysis of methoxy-substituted benzyl alcohols.
Wan P and Chak B.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1751-1756 (1986)