Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 129,00 € 96,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-983-1
Beilstein/REAXYS Number:
2154
MDL number:
Assay:
≥95.0%
€ 96,75
Listenpreis€ 129,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0%
refractive index
n20/D 1.561 (lit.), n20/D 1.563
bp
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2oncc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7/h1-5H
InChI key
KTZQTRPPVKQPFO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥95.0% | description 97% |
| assay ≥95.0% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| density 1.174 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 90-92 °C/15 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.561 (lit.), n20/D 1.563 | refractive index - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?