Wichtige Dokumente
120812
2,3-Dimethylindol
≥97%
Synonym(e):
NSC 24936
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
solid
bp
285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
SMILES String
Cc1[nH]c2ccccc2c1C
InChI
1S/C10H11N/c1-7-8(2)11-10-6-4-3-5-9(7)10/h3-6,11H,1-2H3
InChIKey
PYFVEIDRTLBMHG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Bis(indolyl)methane derivatives
- Potent opioid receptor agonists
- Photorefractive materials
- Prodrugs of the cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor Alsterpaullone
- Dopamine receptors 2/4 (D2/D4) antagonists
- Useful azaspirocyclic building blocks
Reactant for:
- Baylis-Hillman reactions
- Photosensitized Diels-Alder reactions
- Photoinduced electron transfer reactions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?