116289
4-Chlor-3-nitroanisol
98%
Synonym(e):
1-Chlor-4-methoxy-2-nitro-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
HISHUMDTGXICEZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup