Fortfahren mit
11627
Azodicarbonsäure-diethylester -Lösung
purum, ~40% in toluene (H-NMR)
Synonym(e):
DEAD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 579,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OCON=NCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.15
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
908662
Form:
solid
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
form
solid
concentration
~40% in toluene (H-NMR)
refractive index
n20/D 1.47
functional group
azo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)\N=N/C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
InChI key
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Application
Diethyl azodicarboxylate (DEAD) is a reagent used in the Mitsunobu reaction.
DEAD can also be used as a reagent in the:
  • Synthesis of esters, ethers, amines, and thioethers of alcohols.
  • Oxidation of alcohols to carbonyl derivatives using ZnBr2 as a catalyst via dehydrogenation reaction.
  • Conversion of alcohol to an azide key intermediate in the total synthesis of immunostimulant α-galactosylceramides.
  • Synthesis of aza-β-lactams from aryl(alkyl)ketenes.
  • Synthesis of 1H-1,2,4-triazole-1,4(5H)-dicarboxylate derivatives.
  • Diels-Alder type reactions.
Reactant for preparation of:
  • Immunostimulants α-Galactosylceramides
  • Cellotriose and cellotetraose analogues as transition state mimics for mechanistic studies of cellulases
  • Bisubstrate inhibitors with molecular recognition at the active site of catechol-O-methyltransferase
  • Derivatives of F200 and S383 with cannabinoid CB1 receptor binding activities
  • Aza-β-lactams via NHC-catalyzed [2 + 2] cycloaddition with ketenes
Reagent for:
  • Annulation of N-protected imines
  • α-thiocyanation of enolizable ketones with ammonium thiocyanate
  • Diels-Alder reactions
Other Notes
Reagent used in the Mitsunobu reaction, reviews
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
13599232323311625
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.47
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
purum
functional group
azo
functional group
azo
functional group
acyl bromide
functional group
azo
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)