Wichtige Dokumente
115878
2,3-Dimethoxytoluol
99%
Synonym(e):
3-Methyl-veratrol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(C)c1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-5-4-6-8(10-2)9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?