Wichtige Dokumente
115614
5-Chlor-2-nitrobenzonitril
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89-91 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-1-2-7(10(11)12)5(3-6)4-9/h1-3H
InChIKey
HPWJUEZFOUOUEO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?