Merck
11252
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-cycloheptancarbonsäure -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Produktbezeichnung
cis-2-Amino-cycloheptancarbonsäure -hydrochlorid, ≥98.0% (TLC)
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder or crystals
Farbe
colorless to white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.N[C@@H]1CCCCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-7-5-3-1-2-4-6(7)8(10)11;/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11);1H/t6-,7+;/m0./s1
InChIKey
KCRZBDJVYOBHIP-UOERWJHTSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)