Fortfahren mit
112291
Ethylsalicylat
99%
Synonym(e):
Ethyl-salicylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39024568
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-265-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
907659
Assay:
99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.05 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
mp
1 °C (lit.)
density
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl salicylate was hydrolysed to salicylic acid by the use of an extractive electrospray ionisation (EESI) device.
Application
Ethyl salicylate is a non-steroidal analgesic, anti-inflammatory and antirrheumatic drug. Its complexation with β-cyclodextrin was studied using reversed-phase liquid chromatography.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W245801M675276631
description
99%
description
≥99%, FCC, FG
description
ReagentPlus®, ≥99% (GC)
description
analytical standard
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
234 °C (lit.)
bp
234 °C (lit.)
bp
222 °C (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
1 °C (lit.)
mp
1 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
refractive index
n20/D 1.536 (lit.), n20/D 1.536-1.539
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylsalicylat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)