Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39050667
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-057-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
386422
Assay:
99%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
solid
bp
245 °C (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChI key
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Phototransformation of 2,4-Dichloroaniline: Studies the phototransformation of 2,4-Dichloroaniline in freshwater environments, crucial for understanding its environmental degradation and implications for water purification technologies (Ucun et al., 2021).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay ≥99% | assay 98% | assay 97% |
| form solid | form crystals, powder, solid | form chips, crystals or chunks | form solid |
| bp 245 °C (lit.) | bp 232 °C (lit.) | bp 232 °C (lit.) | bp - |
| mp 59-62 °C (lit.) | mp 67-70 °C (lit.) | mp 67-70 °C (lit.) | mp 83-87 °C |
| functional group chloro | functional group chloro | functional group - | functional group bromo, chloro |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dichloranilin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?