Wichtige Dokumente
10926
N-Hydroxycarbamidsäure-(9-fluorenylmethyl)-ester
≥99.0%
Synonym(e):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-hydroxylamin, N-Fmoc-hydroxylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0%
mp (Schmelzpunkt)
164.5 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
ONC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H13NO3/c17-15(16-18)19-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14,18H,9H2,(H,16,17)
InChIKey
HHNJBGORPSTJDX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- N-Fmoc-aminooxy-2-chlorotrityl polystyrene, a solid-phase resin used to produce hydroxamic acids and peptidyl hydroxamic acids.
- 9-Fluorenylmethyl nosyloxycarbamate (Fmoc-NHONs) by reacting with nosyl chloride.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)