Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,40 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Siliconöl AS 100, viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C)
refractive index
n20/D 1.422
Quality Segment
viscosity
~100 mPa.s, neat(25 °C)
density
0.995 g/cm3
General description
Silicone oil AS 100 is a viscous functional silicone fluid comprised of polydimethylsiloxane with a low proportion of phenyl groups.
Application
Features and Benefits
speziell gute Thermostabilität (−60-+200°C)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C) | description viscosity ~20 mPa.s, neat(25 °C) | description viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C) | description viscosity ~1000 mPa.s, neat(25 °C) |
| refractive index n20/D 1.422 | refractive index n20/D 1.441-1.445 | refractive index n20/D 1.502 | refractive index n20/D 1.512 |
| density 0.995 g/cm3 | density 1.000-1.020 g/mL at 20 °C | density 1.060-1.070 g/mL at 20 °C | density 1.09 g/mL at 20 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C) | viscosity ~20 mPa.s, neat(25 °C) | viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C) | viscosity ~1000 mPa.s, neat(25 °C) |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
518.0 °F
Flammpunkt (°C)
270 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?