Merck
100307
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlor-benzylbromid
97%
Synonym(e):
α-Brom-2,6-dichlor-toluol, 1-Brommethyl-2,6-dichlor-benzol
Größe auswählen
25 G
€ 30,20
€ 30,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 30,20
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.92
Beilstein:
637351
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 30,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChIKey
PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)