Merck
08686
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluor-1-decanthiol
≥96.0%
Synonym(e):
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-decanethiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3(CF2)7CH2CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C10H5F17S/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h28H,1-2H2
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCS
InChI key
URJIJZCEKHSLHA-UHFFFAOYSA-N
assay
≥96.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.333
bp
82 °C/12 mmHg
mp
15 °C
density
1.678 g/mL at 25 °C
Legal Information
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Der Gebrauch dieses Produktes kann durch folgende Patente geschützt sein: US 6,156,896; US 5,859,247; US 5,777,121 und US 6,673,539.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael E Kurczy et al.
Nature communications, 6, 5998-5998 (2015-01-21)
Fluorocarbons are lipophobic and non-polar molecules that exhibit remarkable biocompatibility, with applications in liquid ventilation and synthetic blood. The unique properties of these compounds have also enabled mass spectrometry imaging of tissues where the fluorocarbons act as a Teflon-like coating