Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM)
El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es, entre los medios definidos para cultivo celular y de tejidos, uno de los más adecuados para muchos fenotipos de células adherentes. Esto incluye células de mamíferos, células de insectos y células vegetales. El medio de Eagle original fue desarrollado en los años cincuenta del siglo pasado y fue formulado para el cultivo de células de pollo. Sin embargo, la modificación de Dulbecco es una formulación complementaria mejorada con un contenido de aminoácidos y vitaminas seleccionados hasta cuatro veces superior al del medio de Eagle original.
En el cultivo celular, el DMEM se utiliza como medio para propiciar el crecimiento de diferentes tipos de células, como las células primarias, las células madre y las células transformadas. La versión modificada del DMEM se puede utilizar también para diversas aplicaciones experimentales, como el descubrimiento de fármacos, la ingeniería de tejidos y el estudio de las vías de comunicación celular.
El DMEM no es un medio completo por sí solo, ya que carece de nutrientes necesarios como proteínas, lípidos o factores de crecimiento. Por lo tanto, debe complementarse con otros componentes, comosuero bovino fetal(FBS), aminoácidos y otros nutrientes para proporcionar un entorno de crecimiento completo y equilibrado a las células en cultivo.
Nuestra selección abarca una gama de concentraciones de glucosa, así como formulaciones con y sin L-glutamina. Disponemos de productos sin el indicador de pH rojo fenol para aplicaciones sensibles a los estrógenos, y nuestra completa oferta incluye prácticos formatos líquidos listos para usar, así como económicos medios en polvo para facilitar el almacenamiento y prolongar el periodo de validez.
Productos
DMEM – elevada concentración de glucosa frente a baja concentración de glucosa
El DMEM está disponible en varias formulaciones, dependiendo de las necesidades específicas de las células que se estén cultivando y los objetivos del trabajo experimental. El medio inicial se formuló con una concentración baja de glucosa, de 1 g/l, adecuada para células en crecimiento que son sensibles a las elevadas concentraciones de glucosa y puede que no prosperen en medios con elevadas concentraciones de este azúcar. Sin embargo, el DMEM con elevada concentración de glucosa contiene 4,5 g/l de glucosa y se utiliza normalmente para el cultivo de células que requieren elevadas cantidades de glucosa para un crecimiento óptimo.
Medios sin suero (SFM)
El suero es un componente de muchos medios de cultivo celular y a menudo se utiliza para complementar los medios con hormonas, factores de crecimiento y otros nutrientes que se requieren para el crecimiento y la proliferación celulares. Sin embargo, el suero puede contener impurezas y contaminantes que pueden interferir en los resultados experimentales y su uso puede plantear problemas éticos.
Los medios sin suero están formulados sin suero animal u otros componentes de origen animal. Estos medios consisten en formulaciones nutricionales y hormonales adecuadas que propician el crecimiento y la proliferación de las células en cultivo.
Algunos de los beneficios de utilizar medios sin suero para el cultivo celular son el aumento de la productividad, el aumento de la uniformidad y la purificación y el procesamiento posterior más sencillos. Los medios sin suero pueden formularse también con combinaciones específicas de factores de crecimiento para ciertos tipos de células y objetivos experimentales. Estos medios son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de cultivo celular, como la producción de proteínas recombinantes, el estudio del crecimiento y la diferenciación celulares, la investigación de vías de comunicación celular, la producción de vacunas víricas, y el descubrimiento y el desarrollo de fármacos.
Uno de estos medios sin suero es el DMEM con Ham F-12, que se utiliza en el crecimiento de células de mamíferos, como MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. El DMEM contiene elevadas concentraciones de aminoácidos, glucosa y vitaminas, y el F12 de Ham proporciona zinc, putrescina, hipoxantina y timidina. Se pueden incluir tampones como FBS y HEPES para compensar la pérdida de capacidad de amortiguación.
DMEM con y sin rojo de fenol
El rojo fenol es un indicador de pH que cambia de color a diferentes valores de pH y suele agregarse al DMEM a una concentración del 0,01-0,03 %. Es útil para controlar el pH de los medios y garantizar que se mantiene dentro del intervalo apropiado para el crecimiento y el metabolismo celulares.
Algunas células pueden ser sensibles al rojo fenol o pueden verse afectadas por su presencia en los medios, por lo que también disponemos de DMEM sin rojo fenol. Para algunas aplicaciones posteriores, como el análisis de proteínas o el análisis de la expresión génica, la presencia de rojo de fenol en los medios podría causar interferencia. Para algunas técnicas de imagen, como la microscopia de fluorescencia, el uso de DMEM sin rojo de fenol también puede ser necesario para obtener resultados precisos. El rojo fenol absorbe la luz en el espectro visible y, por lo tanto, puede interferir en la precisión de estas técnicas. La elección entre DMEM con y sin rojo de fenol depende de las necesidades y requisitos específicos de las células que se estén cultivando y de los objetivos del trabajo experimental.