Yodo en la sal de mesa
Reactivos
Nº de referencia 105445 Disolución de yoduro de zinc y almidón
N.º de referencia 100716 Ácido sulfúrico al 25 % para análisis
N.º de referencia 116754 Agua para análisis
Intervalo de medida
0,50 - 3,00 mg/l de yodato en una cubeta de 10 mm y a 585 nm
La sal de mesa yodada contiene 25 - 30 mg/kg de yodato potásico. Esto yodo se agrega para prevenir la enfermedad carencial de yodo del tiroides. La dosis diaria recomendada de yodo para adultos es de 150 a 200 mg
Preparación de las muestras
La muestra debe secarse a un peso constante a 105 °C y 10 g disolverse en agua en un matraz aforado de 100 ml y completar hasta la marca con agua para análisis.
Análisis
Añada 1,0 ml de disolución de yoduro de zinc y almidón y 0,20 ml de ácido sulfúrico al 25 % a 20 ml de muestra. Deje reposar durante 10 minutos y mida contra un blanco que contenga partes iguales de agua para análisis y reactivos a 585 nm en una cubeta rectangular de 10 mm.
Cálculo
Contenido de yodato en mg/kg = valor de análisis en mg/l x 10
Cálculo cuando se mide el valor de la absorbancia utilizando el fotómetro SQ118 sin programar el método en la memoria del instrumento: