Merck
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Garantía de calidad analítica, patrón de cloro libre (DIN)
Método analítico: Garantía de calidad analítica, patrón de cloro libre (DIN)
Reactivos:
Patrón volumétrico de yodato de potasio (nº de referencia 102404)  
Yoduro de potasio (nº de referencia 105043) para análisis 
Ácido sulfúrico (nº de referencia 109072 ) 0,5 mol/l
Disolución de hidróxido de sodio (nº de referencia  109136) 2 mol/l
Agua (nº de referencia 116754) para análisis
Preparación de una disolución madre de KlO3:
Disuelva 1,006 g de KlO3 en 250 ml de agua para análisis en un matraz aforado de 1 000 ml calibrado o de conformidad comprobada. A continuación, complete hasta la marca con agua para análisis.
Preparación de una disolución patrón de KlO3/KI:
Transfiera 15,0 ml de la disolución madre KlO3 a un matraz aforado de 1 000 ml calibrado o de conformidad comprobada, añada aproximadamente 1 g de KI y complete hasta la marca con agua para análisis. 1 ml de esta disolución equivale a 0,015 mg de cloro libre.
Preparación de la disolución patrón de cloro:
Pipetee 20,0 ml de disolución patrón KlO3/KI en un matraz aforado de 100 ml calibrado o de conformidad comprobada, añada
2 ml de H2SO0,5 mol/l, deje reposar durante 1 min y, a continuación, añada gota a gota NaOH 2 mol/l (aprox. 1 ml) hasta que la disolución pierda su color. A continuación, complete la disolución hasta la marca con agua para análisis. La concentración de la disolución es de 3,00 mg/l de cloro libre.
Estabilidad:
La disolución madre de KlO3 permanece estable durante 4 semanas cuando se conserva en un lugar fresco. La disolución patrón de KlO3/Kl se puede utilizar durante 5 horas cuando se conserva en un lugar fresco. La disolución patrón de yodo diluida no es estable y debe utilizarse inmediatamente.