Merck
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Aluminio (total) en caliza
Método analítico: Aluminio (total) en caliza
Instrumentos y reactivos:
Nº de ref. 173016  Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 o
Nº de ref. 173017  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 o
Nº de ref. 173018  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 o
Nº de ref. 109748  Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 o
Nº de ref. 109751  Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 o
Nº de ref. 173632  Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de ref. 114946  Cubetas rectangulares de 10 mm y/o
Nº de ref. 114947  Cubetas rectangulares de 20 mm y/o
Nº de ref. 114944  Cubetas rectangulares de 50 mm
Nº de ref. 100594  Ensayo de aluminio en cubeta Spectroquant®
Nº de ref. 114825  Ensayo de aluminio Spectroquant®
Nº de ref. 100317 Ácido clorhídrico al 37% para análisis
Nº de ref. 106495  Hidróxido de sodio para análisis
Nº de ref. 116754  Agua para análisis
Preparación de la muestra:
En un crisol de níquel mezcle unos 100 mg de material de muestra en polvo con 8 gránulos de hidróxido de sodio (1,5 g). Caliente el crisol cubierto con un quemador de gas durante 30 minutos hasta enrojecimiento débil. Después de enfriar, disuelva el contenido del crisol en agua. Para ello, coloque el crisol con la tapa en un vaso de precipitados y caliente con 30 - 50 ml de agua para análisis al baño María, hasta que la masa fundida se haya disuelto. El tratamiento con ultrasonidos acelera la disolución. Ajuste la disolución con ácido clorhídrico al 37 % a un valor de pH de 3 - 4, transfiera cuantitativamente a un matraz aforado de 200 ml, complete hasta el volumen con agua para análisis y mezcle bien.
Análisis:
Determinación con los kits de ensayo mencionados antes.
Cálculo