Merck
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Aluminio (total) en efluentes, elevado contenido de materia orgánica
Método analítico: Aluminio (total) en efluentes, elevado contenido de materia orgánica
Instrumentos y reactivos:
Nº de ref. 173016  Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 o
Nº de ref. 173017  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 o
Nº de ref. 173018  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 o
Nº de ref. 109748  Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 o
Nº de ref. 109751  Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 o
Nº de ref. 173632  Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de ref. 114946  Cubetas rectangulares de 10 mm y/o
Nº de ref. 114947  Cubetas rectangulares de 20 mm y/o
Nº de ref. 114944  Cubetas rectangulares de 50 mm
Nº de ref. 100594  Ensayo de aluminio en cubeta Spectroquant®
Nº de ref. 114825  Ensayo de aluminio Spectroquant®
Nº de ref. 100731  Ácido sulfúrico al 96% para análisis
Nº de ref. 107209  Perhydrol® al 30 % para análisis
Nº de ref. 105590  Disolución de hidróxido de sodio al 32 %
Nº de ref. 109535  Tiras indicadoras universales pH 0 - 14
Nº de ref. 116754  Agua para análisis
Preparación de la muestra:
Coloque 25 ml de muestra en un vaso de precipitados de 400 ml junto con 5 ml de ácido sulfúrico al 96 % y 5 ml de Perhydrol®. Mezcle y caliente lentamente en una placa calefactora hasta que el ácido sulfúrico comience a humear Deje enfriar, añada 5 ml de Perhydrol® y vuelva a calentar hasta que se libere el SO3. Dependiendo del contenido orgánico de la muestra, repita este proceso hasta tres veces. La muestra completamente digerida debe ser transparente y prácticamente incolora.
Diluya la disolución con aproximadamente 40 ml de agua para análisis y ajuste a pH 3 - 5 con disolución de hidróxido de sodio al 32 % (compruebe el pH utilizando tiras indicadoras universales de pH 0 -14). Transfiera la mezcla a un matraz aforado de 50 ml, complete hasta la marca con agua para análisis y mezcle bien.
Análisis:
Determinación con los kits de ensayo antes mencionados.
Cálculo
Contenido de aluminio (total) en mg/l de Al = resultado del análisis en mg/l de Al x 2