Merck
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Cobre (total) en efluentes, elevado contenido de materia orgánica
Método analítico: Cobre (total) en efluentes, elevado contenido de materia orgánica
Instrumentos y reactivos:
Nº de ref. 173016  Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 o
Nº de ref. 173017  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 o
Nº de ref. 173018  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 o
Nº de ref. 109748  Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 o
Nº de ref. 109751  Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 o
Nº de ref. 173632  Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de ref. 114946  Cubetas rectangulares de 10 mm y/o
Nº de ref. 114947  Cubetas rectangulares de 20 mm y/o
Nº de ref. 114944  Cubetas rectangulares de 50 mm
Nº de ref. 114553  Ensayo de cobre en cubeta Spectroquant®
Nº de ref. 114767  Ensayo de Cobre Spectroquant®
Nº de ref. 100731  Ácido sulfúrico al 96 % para análisis
Nº de ref. 107209  Peróxido de hidrógeno al 30 % (Perhydrol®) para análisis
Nº de ref. 105590 Disolución de hidróxido de sodio al 32 % para análisis
Nº de ref. 109535  Tiras indicadoras universales MColorpHastTM pH 0 - 14
Nº de ref. 116754  Agua para análisis
Preparación de la muestra:
Coloque 25 ml de muestra en un vaso de precipitados de 400 ml junto con 5 ml de ácido sulfúrico al 96 % y 5 ml de Perhydrol®. Mezcle y caliente lentamente en una placa calefactora hasta que el ácido sulfúrico comience a humear Deje enfriar, añada 5 ml de Perhydrol® y vuelva a calentar hasta que se libere el SO3. Dependiendo del contenido orgánico de la muestra, repita este proceso hasta tres veces. La muestra completamente digerida debe ser transparente y prácticamente incolora.
Transfiera la mezcla a un matraz aforado de 50 ml. Ajuste a pH 4 - 8 con disolución de hidróxido de sodio al 32 % (control con tiras indicadoras universales pH 0 - 14). Diluya la disolución con agua para análisis, rellene hasta la marca y mezcle bien.
Análisis:
Determinación con los kits de ensayo antes mencionados
Cálculo
Contenido de cobre (total) en mg/l de Cu= valor de análisis en mg/l de Cu x 2
Materiales
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Network error: Failed to fetch