Método analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para sulfitos
Reactivos:
Nº de ref. 106657 Sulfito sódico para análisis
Nº de ref. 108418 Titriplex®III para análisis
Nº de ref. 116754 Agua para análisis
Preparación de una disolución patrón:
Disuelva 1,57 g de sulfito de sodio y 0,4 g de Titriplex® III con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml calibrado o de conformidad comprobada y complete hasta la marca con agua destilada. La disolución de reserva preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración 1 000 mg/l de sulfitos.
A partir de esta disolución de reserva se pueden preparar otras concentraciones experimentales diluyendo como corresponda.
Estabilidad:
Cuando se conserva en un lugar fresco (refrigerador), la disolución madre permanece estable sólo durante un día.