Método analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para los sulfuros
Reactivos:
Nº de ref. 109099 Disolución de yodo 0,05 mol de I2/l Disolución 0,1 N
Sulfuro de sodio nonahidratado para análisis
Nº de ref. 109147 Disolución de tiosulfato de sodio; disolución 0,1 mol/0,l N
Nº de ref. 100716 Ácido sulfúrico al 25 % para análisis
Nº de ref. 105445 Disolución de yoduro de zinc y almidón para análisis
Nº de ref. 116754 Agua para análisis
Preparación de una disolución madre:
Disuelva 7,5 g de cristales transparentes, si es necesario lavados, de sulfuro de sodio nonahidratados con agua destilada en un matraz aforado de 1000 ml calibrado o de conformidad comprobada y complete hasta la marca con agua destilada. La disolución madre preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración de aprox. 1 000 mg/l de sulfuro.
Valoración precisa de la disolución patrón (disolución madre) para los sulfuros:
Coloque 100 ml de agua destilada y 5 ml (pipeta completa) de ácido sulfúrico al 25 % en un matraz cónico de vidrio esmerilado de 500 ml. A esta disolución, añada 25,0 ml (pipeta completa) de la disolución madre de sulfuro de aprox. 1 000 mg/l y 25,0 ml (pipeta completa) de disolución de yodo 0,05 mol/l. Agite a fondo el contenido del matraz durante aproximadamente un minuto, después, valore con disolución de tiosulfato de sodio 0,1 mol/l hasta que el color amarillo del yodo haya desaparecido; agregue 1 ml de disolución de yoduro de zinc y almidón, y continúe valorando hasta que aparezca un color blanco lechoso puro.
Cálculo del contenido exacto de la disolución de sulfuro:
C1 = consumo de tiosulfato de sodio 0,1 mol/l
C2 = cantidad de disolución de yodo 0,05 mol/l (25,0 ml)
mg/l de sulfuro = (C2 - C1) x 64,13
Pueden prepararse otras concentraciones experimentales a partir de la disolución de reserva preparada de acuerdo con el procedimiento antes descrito diluyéndola como corresponda.
Estabilidad:
Cuando se almacena en un lugar fresco (refrigerador), la disolución madre permanece estable durante un día como máximo. Las disoluciones experimentales diluidas deben utilizarse de inmediato.
Para utilizar con los kits de ensayo: | Intervalo de medida en mg/l | |
---|---|---|
114416 | Ensayos de sulfuros MColortestTM | 0,02 - 0,25 S |
114777 | Ensayos de sulfuros MColortestTM | 0,1 - 5 S |
114779 | Ensayos de sulfuros Spectroquant® | 0,020 - 1,50 S |
Network error: Failed to fetch