Sigma-Aldrich
Bicarbonato de sodio, powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, for molecular biology, 1.00 M±0.01 M
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, anhydrous, ≥98%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de calcio solution, BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Calcium chloride, anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización SAFC
Sodium chloride solution, 5 M
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of 2 components, ≥90% (HPLC)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, powder, <200 μm
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, BioUltra, for molecular biology, ~5 M in H2O
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, 99.999% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Calcium chloride, anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, BioUltra, for molecular biology, 2 M in H2O
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥97.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Somatostatin, ≥97% (HPLC), powder
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Gramicidin from Bacillus aneurinolyticus (Bacillus brevis), Linear polypeptide antibiotic complex. A mixture of gramicidins A, B, C, and D.
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, ≥90% (HPLC)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Sodium chloride-35Cl, 99 atom % 35Cl
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización