S6191
Cloruro de sodio
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Productos recomendados
grado
BioPerformance Certified
presión de vapor
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
powder or crystals
técnicas
cell culture | insect: suitable
cell culture | plant: suitable
impurezas
endotoxin, tested
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
trazas de catión
≤5 ppm (Heavy metals by ICP-OES)
actividad extraña
DNase, RNase, Protease, none detected
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)