Saltar a
M4880
Magnesium chloride
suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
Sinónimos:
Magnogene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 130,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
MgCl2
Número CAS:
Peso molecular:
95.21
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-094-6
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
powder
Solubility:
water: 468.7 g/L at 20 °C
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
assay
≥97.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
714 °C (lit.)
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium chloride has been used:
  • as a metal cofactor supplement in the terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) reaction[1]
  • as a component of Tris assay buffer to prepare substrate stocks for /-N-Acyl lysine substrate screening[2]
  • as a component of low-calcium differentiation medium for keratinocyte differentiation[3]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
449172449164208337
form
powder
form
-
form
-
form
powder
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
-
assay
≥97.0%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)