Saltar a
MPGL06GF2
Millipak® 60 Gamma Gold Capsule Media: Sterile Durapore® 0.22 µm
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
Sinónimos:
Sterile Millipak-60 Filter Unit 0.22 m 3/4 in. TC/TC, Durapore® 0.22 µm, Millipak® Capsule
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Durapore® 0,22 µm, Cápsula Millipak®, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
Quality Segment
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate support, polycarbonate housing
sterility
sterile
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
300 cm2
inlet connection diam.
3/4 in.
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤2 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
19 mm (3/4 in.) inlet sanitary flange, 19 mm (3/4 in.) outlet sanitary flange
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula Gamma Gold
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: utilizando una unidad esterilizada después de un lavado con 200 ml y 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Bioprocessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte las instrucciones de humectación en la guía del usuario de las unidades de filtración con membrana Durapore®
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MPHL06GF2MPGL06GH2MPVL06GH2
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
pore size
0.22 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.1 μm
filtration area
300 cm2
filtration area
300 cm2
filtration area
300 cm2
filtration area
300 cm2
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
product line
Millipak®
product line
Millipak®
product line
EMPROVE® Filter
product line
Millipak® 60
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
Still not finding the right product?
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia