Merck
V900830
Sigma-Aldrich
DL-Ditiotreitol
Vetec, reagent grade, 98%
Sinónimos:
treo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Reactivo de Cleland
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1719757
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
98%
mp
41-44 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clave InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Aplicación
Un reactivo excelente para el mantenimiento de los grupos SH en estado reducido; reduce cuantitativamente los disulfuros. El DTT reduce de manera eficaz los enlaces disulfuro de las proteínas en tampones de muestra antes de la SDS-PAGE. El DTT puede utilizarse también para reducir el puente disulfuro del reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina con el fin de separar la matriz de un gel de poliacrilamida. El DTT es menos mordaz y menos tóxico que el 2-mercaptoetanol. Normalmente se requiere una concentración de DTT siete veces inferior (100 mM) a la concentración utilizada del 2-mercaptoetanol (5 % v/v, 700 mM).
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Qingfang Li et al.
Frontiers in oncology, 9, 1489-1489 (2020-01-31)
Objective: Extranodal natural killer /T-cell lymphoma (ENKTL) is an aggressive and unusual subtype of non-Hodgkin lymphoma (NHL) that it is related with the Epstein-Barr virus (EBV). CSF is considered as an ideal source of high-concenrtation disease-related proteins. We aimed at
A A Vorster et al.
Clinical genetics, 87(5), 492-495 (2014-04-29)
Spondyloepimetaphyseal dysplasia with joint laxity (SEMD-JL), type 1 is an autosomal recessive disorder which has been identified in more than 30 affected children in the Afrikaans-speaking community of South Africa. Sequencing of B3GALT6 revealed a specific mutation, c.235A > G, in homozygous
Moshe Ben-David et al.
Journal of molecular biology, 427(6 Pt B), 1359-1374 (2015-02-04)
Despite the abundance of membrane-associated enzymes, the mechanism by which membrane binding stabilizes these enzymes and stimulates their catalysis remains largely unknown. Serum paraoxonase-1 (PON1) is a lipophilic lactonase whose stability and enzymatic activity are dramatically stimulated when associated with
Mojtaba Abdul Roda et al.
PloS one, 9(5), e97594-e97594 (2014-05-20)
A novel neutrophil chemoattractant derived from collagen, proline-glycine-proline (PGP), has been recently characterized in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This peptide is derived via the proteolytic activity of matrix metalloproteases (MMP's)-8/9 and PE, enzymes produced by neutrophils and present in
Maria Gschwandtner et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(8), 2192-2201 (2014-04-04)
Antimicrobial peptides (AMPs), an important part of the innate immune system, are crucial for defense against invading microorganisms. Whereas AMPs have been extensively studied in adult skin, little is known about the impact of AMPs in the developing human skin.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf