Saltar a
D9779
DL-Ditiotreitol
Molecular Biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
Sinónimos:
(±)-ditiotreitol, rac-ditiotreitol, ditiotreitol, treo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Reactivo de Cleland
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 88,70
1 g
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 219,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 650,00
10 g
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 1.110,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.590,00
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 3.620,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-468-7
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
US$ 88,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
41-44 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
El ditiotreitol (TDT) es un excelente reactivo para mantener los grupos SH en un estado reducido en las proteínas. Inicia la reacción de intercambio tiol-disulfuro para reducir por completo los enlaces de disulfuro intramoleculares o intermoleculares en las biomoléculas. El TDT se dirige específicamente al puente de disulfuro del reticulante N,N′-bis(acriloilo)cistamina para romper la matriz de un gel de poliacrilamida y electroforesis en gel de dodecil poliacrilamida sódica (SDS-PAGE). Por consiguiente, es muy eficaz cuando se utiliza con amortiguadores que reducen cuantitativamente los disulfuros. El DTT es de naturaleza menos mordaz y menos tóxico que el 2-mercaptoetanol. También es 7 veces más concentrado que el beta-mercaptoetanol.
Application
El DL-ditiotreitol se utiliza en muestras proteicas para reducir los enlaces de disulfuro antes de cargar la muestra en el gel para electroinmunotransferencia o SDS-PAGE Se ha utilizado en el procedimiento de hibridación in situ del ARNm.
Se ha utilizado:
  • como componente para la extracción de proteínas en el análisis de inmunotransferencia Western
  • para preparar tampón de lisis de muestra para espectroscopia de masas cuantitativa
  • como componente del tampón de cinasas para el enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA)
Un reactivo excelente para el mantenimiento de los grupos SH en estado reducido; reduce cuantitativamente los disulfuros. El DTT reduce de manera eficaz los enlaces disulfuro de las proteínas en tampones de muestra antes de la SDS-PAGE. El DTT puede utilizarse también para reducir el puente disulfuro del reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina con el fin de separar la matriz de un gel de poliacrilamida. El DTT es menos mordaz y menos tóxico que el 2-mercaptoetanol. Normalmente se requiere una concentración de DTT siete veces inferior (100 mM) a la concentración utilizada del 2-mercaptoetanol (5 % v/v, 700 mM).
Biochem/physiol Actions
El ditiotreitol (TDT) se utiliza a menudo en preparaciones bioquímicas de tiolproteínas s y síntesis química de péptidos. El TDT se utiliza también en la investigación de la química de proteínas sobre el plegamiento de proteínas y la actividad enzimática.
Features and Benefits
  • Adecuado para biología molecular
  • Sin ARNasas, ADNasas, exonucleasas ni proteasas
  • Gran pureza (HPLC ≥98 %)
  • Sin metales pesados ≤5ppm
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D0632D554543816
description
Molecular Biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
description
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
description
BioXtra, ≥99.0% (titration)
description
BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
900-1100 mmol/L (Titration molarity)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Ditiotreitol
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. In het kader van de IVDR richtlijnen heb ik de volgende vraag; Heeft de stof DL-Dithiothreitol het keurmerk IVD/CE?
    1 answer
    1. No, this product does not have the have the IVD/CE quality mark. This is a research grade product which is not intended for in vitro applications.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the meaning of Molecular Biology Grade in the description of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 answer
    1. Molecular Biology grade products are tested for DNase, RNase, and protease to make certain that they contain minimal levels of these contaminants.
      Helpful?
  5. What is the solubility of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 answer
    1. This product is soluble in water (50 mg/mL), yielding a clear, colorless solution. DTT is also soluble in ethanol, acetone, ethyl acetate, chloroform and ether. This information may be found on the product information sheet for a related DTT product (Product No. D0632).
      Helpful?
  6. What is the shelf life of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 answer
    1. The recommended retest period for D9779 is 4 years. This information can be found on the Specification Sheet. The actual retest date for a given lot can be found on the Certificate of Analysis for that lot.
      Helpful?
  7. What is the solution stability of Product D9779, DL-Dithiothreitol (DTT)?
    1 answer
    1. We generally recommend preparing DTT solutions fresh daily. A table showing the half life of DTT in solution under various conditions can be found on the product information sheet for a related DTT product (Product No. D0632).
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.