Merck
V900362
Sigma-Aldrich
ββ-Nicotinamida adenina dinucleótico 2′-fosfato reducido tetrasodium salt hydrate
Vetec, reagent grade, 97%
Sinónimos:
ββ-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzima II reducida tetrasodium salt, Dihidronicotinamida adenina dinucleótido fosfato tetrasodium salt, NADPH Na4, Nucleótido de trifosfopiridina reducido tetrasodium salt, TPNH2 Na4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
833.35 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
97%
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Biochem/physiol Actions
El NADPH es un donante de electrones y un cofactor de muchas enzimas rédox, entre ellas la óxido nítrico sintetasa.
Other Notes
Envasado en función del peso sólido.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c