Documentos clave
V800188
Sigma-Aldrich
Folin & Ciocalteu′s phenol reagent
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
product line
Vetec
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)