P1900000
Piperazine adipate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
piperazine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
C1CNCCN1.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4.C4H10N2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
Clave InChI
BVEGEKOBSPXUJS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 90 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)