Merck
1411504
USP
L-Metionina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
Seleccione un Tamaño
200 MG
US$ 645,00
US$ 645,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
US$ 645,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
149.21
Beilstein:
1722294
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 645,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methionine & derivatives
fabricante / nombre comercial
USP
mp
284 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clave InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, has been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
ʟ-Methionine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Serine
  • Garlic Delayed-Release Tablets
  • Powdered Garlic
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Methionine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(2), 2848-2848 (2020)